3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Varoitus
H31664.03EA 378 EUR
H31664.03 H31664.MD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Kaava: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519314
CAS-numero: 1092460-66-6