2-Amino-N-isopropylbenzamide
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10280000EA 195 EUR
EHERC10280000
2-Amino-N-isopropylbenzamide
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O
MDL numero: MFCD00143620
CAS-numero: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4