2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
36941-250MGEA 266 EUR
36941-250MG
2-Amino-N-isopropylbenzamide, Supelco®
2-Amino-N-isopropylbenzamide
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O
MDL numero: MFCD00143620
CAS-numero: 30391-89-0
EINECS: 250-175-4