Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO304670250EA 153 EUR
ACRO304670250
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Kaava: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800608
CAS-numero: 34837-84-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %