Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H32236.06EA 102 EUR
H32236.06 H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Kaava: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800608
CAS-numero: 34837-84-8