3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33765.MDEA 304 EUR
H33765.MD
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Kaava: C₇H₇BrF₅NS
MW: 312,10
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201077
CAS-numero: 1373920-91-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III