3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H35190.05EA 0 EUR
H35190.05 H35190.06 H35190.03
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Kaava: C₆H₆F₅NS
MW: 218,17
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00674199
CAS-numero: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III