3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A13305.06EA 404 EUR
A13305.06 A13305.03 A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Kaava: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Kiehumispiste: 91…93 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052086
CAS-numero: 55406-13-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III