4'-Chloroacetoacetanilide ≥98%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO158555000 ACRO158551000 ACRO158550050
4'-Chloroacetoacetanilide ≥98%
Kaava: C₁₀H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000613
CAS-numero: 101-92-8
EINECS: 202-989-6
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm