2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
Vaara
H34058.MDEA 52.3 EUR
H34058.MD H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Kaava: C₈H₇Cl₂NS
MW: 220,12 g/mol
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757550
CAS-numero: 65183-01-9