Monomethyl phthalate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14780.30EA 1560 EUR
A14780.30 A14780.09 ABCRAB132028.0250 A14780.18
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Kaava: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Sulamispiste: 81…84 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002466
CAS-numero: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6