2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12070000EA 120 EUR
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Kaava: C₁₄H₁₂Cl₂O
MW: 267,15 g/mol
CAS-numero: 2642-82-2
EINECS: 220-148-1