3-Hydroksipropiononitriili ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC1285-500MLEA 247 EUR
TCIAC1285-500ML TCIAC1285-25ML
3-Hydroksipropiononitriili ≥95.0% (by GC)
3-Hydroksipropiononitriili
Kaava: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Kiehumispiste: 221°C
Sulamispiste: –46 °C
Leimahduspiste: 137°C
MDL numero: MFCD00002826
CAS-numero: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/26/28938526.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %