Ethyl vinyl ketone ≥98% stabiloitu
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
ACRO119090050 ACRO119090250
Ethyl vinyl ketone ≥98% stabiloitu
Kaava: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kiehumispiste: 38 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,8524 g/cm³ (15 °C)
Leimahduspiste: –6 °C
Storage Temperature: 2 - 8°C
MDL numero: MFCD00009316
CAS-numero: 1629-58-9
EINECS: 216-624-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to amber Liquid
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm