Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD1547-25GEA 27.5 EUR
TCIAD1547-25G TCIAD1547-100G TCIAD1547-500G
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Sulamispiste: 20…23 °C
Leimahduspiste: 47°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/55/28978355.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %