L(+)-askorbiinihappo
Toimittaja: Merck Millipore
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
L(+)-askorbiinihappo
Kaava: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Kiehumispiste: 553 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 190 to 192 °C
Tiheys: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00064328
CAS-numero: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
UN: 0000
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 330 g/l (24 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 176.12 g/mol
Bulk Density 500 - 900 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm