Fenoliftaleiini ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
0376-50G 0376-100G
Fenoliftaleiini ACS
Kaava: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Sulamispiste: 258 to 262 °C
Tiheys: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00005913
CAS-numero: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 0000
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Clarity of Alcohol Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) Pass
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm