Ftaalihappo ≥99.5%
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
N985-500GEA 153 EUR
N985-500G
Ftaalihappo ≥99.5%
Ftaalihappo
Kaava: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kiehumispiste: 315…317 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 79 °C
Tiheys: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002467
CAS-numero: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99.5%
Chloride = 0.001%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insoluble Matter = 0.05%
Iron = 0.001%
Nitrate = 0.005%
Residue after Ignition = 0.02%
Sulphate = 0.005%
Water = 0.5%