Ammoniumbifluoridi 99.999% (trace metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO436991000EA 212 EUR
ACRO436991000 ACRO436990250
Ammoniumbifluoridi 99.999% (trace metals basis)
Ammoniumbifluoridi
Kaava: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Sulamispiste: 125 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012018
CAS-numero: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm