Perfluoro-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAN0692-1GEA
24.2
EUR
TCIAN0692-1G
TCIAN0692-5G
TCIAN0692-25G
Perfluoro-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Perfluoro-tert-butanol
Kaava:
C₄HF₉O MW: 236,04 g/mol Sulamispiste: –17 °C |
MDL numero:
MFCD00042092 CAS-numero: 2378-02-1 EINECS: 219-157-3 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |