Dietylieeniglykoli ≥99.0%, Reagent Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
Synonyms: 2,2'-Oksibisetanoli
0194-1LEA 221 EUR
0194-1L
Dietylieeniglykoli ≥99.0%, Reagent Grade
Dietylieeniglykoli
Kaava: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kiehumispiste: 245 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –10 °C
Tiheys: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 123 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002882
CAS-numero: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Color (APHA) ≤10
Purity ≥99%
Refractive Index 1.445 – 1.450