Trikaliumortofosfaatti, vedetön, Reagent Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
0645-500G 0645-100G
Trikaliumortofosfaatti, vedetön, Reagent Grade
Kaava: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Sulamispiste: 1340 °C
Tiheys: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00036295
CAS-numero: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
UN: 0000
Merck Index: 12,07830
Order Now
Testitulosten erittely
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm