Mangaanisulfaattimonohydraatii 98-101%, jauhe, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor Performance Materials
Varoitus
2550-01 2550-05
Mangaanisulfaattimonohydraatii 98-101%, jauhe, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
  • Lot analysis on label
Sertifikaatit: Meets ACS reagent chemical requirements and reagent specifications for testing USP/NF monographs.
Kaava: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Sulamispiste: 700 °C
Tiheys: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: 2 - 8°C
MDL numero: MFCD00149159
CAS-numero: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (MnSO₄·H₂O) 98.0 - 101.0%
Insoluble Matter ≤0.01%
Loss on Ignition 10.0 - 12.0%
pH of 5% Solution at 25 °C 2.0 - 4.0
Chloride (Cl) ≤0.005%
Calcium (Ca) ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
Iron (Fe) ≤0.002%
Magnesium (Mg) ≤0.005%
ACS - Nickel (Ni) ≤0.01%
Potassium (K) ≤0.01%
Sodium (Na) ≤0.05%
Zinc (Zn) ≤0.005%
Substances Reducing Permanganate Passes Test
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm