(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC0840-100MLEA 26.4 EUR
TCIAC0840-100ML TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML
(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani ≥97.0% (by GC)
(3-Klooripropyyli)trimetoksisilaani
Kaava: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Kiehumispiste: 195°C
Sulamispiste: –50 °C
Leimahduspiste: 78°C
MDL numero: MFCD00000997
CAS-numero: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/56/28937956.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %