(3-Aminopropyyli)trimetoksisilaani ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAT1255-100MLEA
31.9
EUR
TCIAT1255-100ML
TCIAT1255-25ML
TCIAT1255-500ML
(3-Aminopropyyli)trimetoksisilaani ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyyli)trimetoksisilaani
Kaava:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 179,29 g/mol Leimahduspiste: 86°C |
MDL numero:
MFCD00008206 CAS-numero: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |