Diallyylisulfidi ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAA0235-25MLEA 26.4 EUR
TCIAA0235-25ML TCIAA0235-250ML
Diallyylisulfidi ≥98.0% (by GC)
Diallyylisulfidi
Kaava: C₆H₁₀S
MW: 114,21 g/mol
Kiehumispiste: 138°C
Sulamispiste: –83 °C
Leimahduspiste: 46°C
MDL numero: MFCD00008658
CAS-numero: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00294
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/67/28927667.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %