2-fenyylietanoli ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAP0084-500MLEA
58.3
EUR
TCIAP0084-500ML
TCIAP0084-25ML
2-fenyylietanoli ≥98.0% (by GC)
2-fenyylietanoli
Kaava:
C₆H₅CH₂CH₂OH MW: 122,17 g/mol Kiehumispiste: 219°C Sulamispiste: 103…105 °C Leimahduspiste: 108°C |
MDL numero:
MFCD00002886 CAS-numero: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07370 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |