1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1224-10GEA 147 EUR
TCIAP1224-10G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (by GC)
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Kaava: C₅F₁₀O
MW: 266,04 g/mol
Kiehumispiste: 36°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00191577
CAS-numero: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %