Glutaraldehydi 24 - 26% in water
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Synonyms: Pentaanidiaali
TCIAG0067-500MLEA 110 EUR
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
Glutaraldehydi 24 - 26% in water
Glutaraldehydi
Kaava: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Sulamispiste: –6 °C
MDL numero: MFCD00007025
CAS-numero: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/55/28969755.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)