Dipropyylieetteri ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP0527-25MLEA 46.2 EUR
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Dipropyylieetteri ≥98.0% (by GC)
Dipropyylieetteri
Kaava: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kiehumispiste: 90°C
Sulamispiste: –122 °C
Leimahduspiste: 21°C
MDL numero: MFCD00009376
CAS-numero: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08042
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/40/28991240.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %