2,5-Dimetyylipyratsiini ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1526-25MLEA 50.6 EUR
TCIAD1526-25ML TCIAD1526-500ML
2,5-Dimetyylipyratsiini ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
2,5-Dimetyylipyratsiini
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Sulamispiste: 15 °C
Leimahduspiste: 64°C
MDL numero: MFCD00006147
CAS-numero: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/37/28978337.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %