3-Methyl-1-cyclohexene ≥93.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM1034-500MLEA 508 EUR
TCIAM1034-500ML TCIAM1034-25ML
3-Methyl-1-cyclohexene ≥93.0% (by GC)
3-Methyl-1-cyclohexene
Kaava: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kiehumispiste: 105°C
Sulamispiste: –124 °C
Leimahduspiste: -3°C
MDL numero: MFCD00001571
CAS-numero: 591-48-0
EINECS: 209-717-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/55/28974655.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %