Glykolihappo vesiliuos ≥70%, Reagent Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
E354-500ML E354-100ML
Glykolihappo vesiliuos ≥70%, Reagent Grade
Kaava: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Kiehumispiste: 266 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 79 to 80 °C
Tiheys: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: Min. 300 °C
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00004312
CAS-numero: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Order Now
Testitulosten erittely
Chloride ≤4 ppm
Color, Gardner ≤5
Copper ≤0.0005%
Formic Acid ≤1%
Iron ≤0.001%
Residue after Ignition ≤0.3%
Sodium ≤50 ppm
Sulfates ≤400 ppm
Total Acid as Hydroxyacetic 70 - 72%
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm