Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Magnesiumsulfaatti-7 H2O

Toimittaja: FF-CHEMICALS

FFCHFF60630500
Magnesiumsulfaatti-7 H2O


Kaava: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Sulamispiste: 1124 °C
Tiheys: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00149785
CAS-numero: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
UN: 0000
Merck Index: 13,05715
Order Now

 

TILAUS

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm