Nikkelidikloridihexahydraatii, kiteinen, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor Performance Materials
Vaara
2768-01 2768-07
Nikkelidikloridihexahydraatii, kiteinen, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Kaava: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Sulamispiste: 140 °C
Tiheys: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00149809
CAS-numero: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (NiCl₂6H₂O) (by EDTA titrn) 97.0 - 103.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Sulfate (SO₄) <= 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) <= 0.005 %
Barium (Ba) <= 0.005 %
Calcium (Ca) <= 0.005 %
Iron (Fe) <= 0.002 %
Lead (Pb) <= 0.001 %
Magnesium (Mg) <= 0.005 %
Potassium (K) <= 0.001 %
Sodium (Na) <= 0.010 %
Cobalt (Co) <= 0.002 %
Trace Impurities - Copper (Cu) <= 5 ppm
Trace Impurities - Lithium (Li) <= 1.000 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) <= 50.000 ppm
Appearance (fine, colorless to pale greenish-yellow crystals)
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm