Sinkkisulfaatti 0.1 mol konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
4800.EA 0 EUR
4800.
Sinkkisulfaatti 0.1 mol konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sinkkisulfaatti
Kaava: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011302
CAS-numero: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002