Kromi 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC013.2NP.L25EA 113 EUR
ACSDC013.2NP.L25 ACSDC013.2NP.L1 ACSDC013.2NP.L5
Kromi 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022