(±)-2-Metyyli-2,4-pentaanidioli NF
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
N869-500ML N869-100ML
(±)-2-Metyyli-2,4-pentaanidioli NF
Kaava: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kiehumispiste: 198 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: -40 °C
Tiheys: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00004547
CAS-numero: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
UN: 0000
Merck Index: 13,04730
Order Now
Testitulosten erittely
Acidity Test Pass
Appearance Clear, colorless liquid
Refractive Index 1.424 – 1.43
Specific Gravity 0.917 – 0.923
Water ≤0.5 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm