1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0633-5GEA 78.1 EUR
TCIAF0633-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene ≥97.0% (by GC)
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Kaava: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Kiehumispiste: 121°C
Sulamispiste: 23…26 °C
MDL numero: MFCD00042487
CAS-numero: 82830-49-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/83/28969183.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %