3-Nitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAN0193-1GEA
17.6
EUR
TCIAN0193-1G
TCIAN0193-25G
3-Nitrobiphenyl ≥99.0% (by GC)
3-Nitrobiphenyl
Kaava:
C₁₂H₉NO₂ MW: 199,21 g/mol Kiehumispiste: 204°C Sulamispiste: 62 °C |
MDL numero:
MFCD00007245 CAS-numero: 2113-58-8 EINECS: 218-305-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 58.0 to 61.0 deg-C |