Elohopea 10.000 mg/l 10% typpihapssa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC124.10NP.L25EA 240 EUR
ACSDC124.10NP.L25 ACSDC124.10NP.L5 ACSDC124.10NP.L1
Elohopea 10.000 mg/l 10% typpihapssa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Mercury Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022