2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1171-500MLEA 20.9 EUR
TCIAP1171-500ML
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti ≥98.0% (by GC)
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
Kaava: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kiehumispiste: 146°C
Sulamispiste: –67 °C
Leimahduspiste: 47°C
MDL numero: MFCD00038500
CAS-numero: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3271
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/97/28991797.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %