Dietyyliasetaali ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Synonyms: 1,1-Dietoksietaani
TCIAD0455-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0455-25ML TCIAD0455-500ML
Dietyyliasetaali ≥98.0% (by GC)
Dietyyliasetaali
Kaava: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kiehumispiste: 103°C
Sulamispiste: -100°C
Leimahduspiste: -21°C
MDL numero: MFCD00009243
CAS-numero: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00040
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/15/28975015.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %