Koboltti(II)asetyyliasetonaatti ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB2681-25GEA 37.4 EUR
TCIAB2681-25G
Koboltti(II)asetyyliasetonaatti ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Koboltti(II)asetyyliasetonaatti
Kaava: C₁₀H₁₄CoO₄
MW: 257,15 g/mol
Sulamispiste: 168…171 °C
MDL numero: MFCD00000014
CAS-numero: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/29/28934229.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Purple to Dark purple to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency