Rauta 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC019.2NP.L5EA 147 EUR
ACSDC019.2NP.L5 ACSDC019.2NP.L25 ACSDC019.2NP.L1
Rauta 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Iron Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022