Holmium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC025.2NP.L1EA 115 EUR
ACSDC025.2NP.L1 ACSDC025.2NP.L5 ACSDC025.2NP.L25
Holmium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Holmium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022