2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB3516-5GEA 79.2 EUR
TCIAB3516-5G TCIAB3516-25G
2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Kaava: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kiehumispiste: 132°C
MDL numero: MFCD00093566
CAS-numero: 1074-16-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/62/28934862.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %