Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
TCIAB0746-500MLEA 39.6 EUR
TCIAB0746-500ML TCIAB0746-25ML
Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Butyl vinyl ether
Kaava: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 93°C
Sulamispiste: -92°C
Leimahduspiste: -9°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009454
CAS-numero: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 2352
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/76/28932676.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %