Dichloro(methyl)silane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD0380-25GEA
26.4
EUR
TCIAD0380-25G
Dichloro(methyl)silane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dichloro(methyl)silane
Kaava:
CH₄Cl₂Si MW: 115,03 g/mol Kiehumispiste: 41°C Sulamispiste: –92,8 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00000494 CAS-numero: 75-54-7 EINECS: 200-877-1 UN: 1242 ADR: 4.3,I REACH: 01-2119436669-21 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |