2-Chlorostyrene ≥96.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
TCIAC0288-5GEA 46.2 EUR
TCIAC0288-5G TCIAC0288-25G
2-Chlorostyrene ≥96.0% (by GC) stabiloitu
2-Chlorostyrene
Kaava: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Kiehumispiste: 187°C
Sulamispiste: -63°C
Leimahduspiste: 58°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000567
CAS-numero: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/34/28937334.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %